A5284
8-Azaguanine
Hybri-Max™, γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
8-AzaG, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 2-Amino-6-oxy-8-azapurine, Guanazolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Hybri-Max™
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ricostituzione
WGK 3