Vai a
A231
Arachidonyl trifluoromethyl ketone
oil, ≥97% (NMR)
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoromethyl-6,9,12,15-heieicosatetraen-2-one, AACOCF3, Arach-CF3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 436.00
CHF 370.60
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H31F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
CHF 370.60
Prezzo di listinoCHF 436.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
oil
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(25)21(22,23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
PLWROONZUDKYKG-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Application
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) has been used as a anandamide degradation inhibitor to study its effects in primary astrocyte cultures.
Biochem/physiol Actions
Arachidonyl trifluoromethyl ketone (AACOCF3) plays a role in the inhibition of 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE) and thromboxane B2 produced by the platelets.
Inhibits anandamide hydrolysis in vitro; inhibits phospholipase A2.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive, air sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3521T60402506274
PACOCF3 A novel Ca2+-independent and reversible inhibitor of phospholipase A2 (PLA2; IC50 = 3.8 µM).
Sigma-Aldrich
506274
PACOCF3
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
assay
≥97% (TLC)
Gene Information
human ... PLA2G1B(5319)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
oil
form
oil
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
soluble (Supplied as a solution in ethanol. To change the solvent, evaporate the ethanol with a stream of nitrogen and immediately reconstitute with the solvent of choice. Soluble in DMSO (30 mg/ml). Only minimally soluble in aqueous buffers; do not use basic buffers; unstable at basic pH.)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A231-5MG04061832555386