Key Documents
A2150
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid hemimagnesium salt
About This Item
Formula condensata:
C4H6NO4 · 1/2Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stringa SMILE
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Azioni biochim/fisiol
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3