Merck
A0679
3′-Azido-3′-deoxythymidine β-D-glucuronide sodium salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
AZT glucuronide sodium-potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H20N5O10Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.35
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
Other Notes
Glucuronide metabolite of 3′-azido-3′-deoxythymidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)