Documenti
R0278
Sigma-Aldrich
Tampone RIPA
Sinonimo/i:
Radioimmunoprecipitation assay buffer
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.56
Descrizione
protease free
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 50 mL
pkg of 500 mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Colore
colorless
pH
7.8-8.2 (25 °C, 1 ×)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il tampone RIPA (saggio di radioimmunoprecipitazione) viene fornito come soluzione pronta all′uso e non richiede alcuna preparazione. Esso minimizza il binding proteico aspecifico, mantenendo basso il rumore di fondo e rende possibili, nello stesso tempo, le interazioni più specifiche, consentendo lo studio di interazioni proteina-proteina di rilievo. È ampiamente usato in applicazioni come l′immunoprecipitazione poiché la maggior parte degli anticorpi e degli antigeni proteici non sono influenzati negativamente dai componenti di questo tampone.
Il tampone di saggio di radioimmunoprecipitazione (tampone RIPA) è un tampone di lisi usato per una rapida ed efficiente lisi cellulare e per la solubilizzazione delle proteine da cellule di mammifero in coltura aderenti e in sospensione.
Applicazioni
Il tampone RIPA è stato usato come reagente di lisi cellulare nei seguenti studi sperimentali:
  • fenotipizzazione profonda di tessuto periferico in base ai fibroblasti per facilitare la stratificazione meccanicista della malattia nel morbo di Parkinson sporadico (sPD).
  • dimostrazione dell′inibizione della fosforilazione ossidativa (OXPHOS) che può attivare la necroptosi proteina MLKL (mixed lineage kinase domain-like)-dipendente in cellule epiteliali polmonari umane.
Il tampone RIPA consente un′efficiente lisi cellulare e solubilizzazione delle proteine evitando la degradazione delle stesse e l′interferenza con l′immunoreattività e l′attività biologica delle proteine. Inoltre, il tampone RIPA offre un ridotto rumore di fondo nell′immunoprecipitazione e nei saggi di pull-down molecolare. Compatibile con i gel per affinità Ezview.
Caratteristiche e vantaggi
1 mL di tampone RIPA è usato per la lisi delle cellule di una piastra di coltura da 100 mm (da 0,5 a 5 * 107 cellule) delle linee cellulari mammifere più aderenti.
Riduce al minimo le interazioni non specifiche da legame proteico per garantire un ridotto rumore di fondo.
Altre note
Soluzione pronta all′uso contenente NaCl 150 mM, IGEPAL® 1,0% CA-630, sodio desossicolato 0,5%, SDS 0,1%, Tris 50 mM, pH 8,0.
Note legali
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Elham Abbasloo et al.
Neuropeptides, 60, 7-12 (2016-08-21)
Pain represents a major contributing factor to the individual's quality of life. Although pain killers as opioids, endogenous or exogenous peptides can decrease pain perception, the chronic use of them leads to antinociceptive tolerance. It has been demonstrated that neuropeptide
Paula Kinsella et al.
Investigational new drugs, 34(2), 159-167 (2016-02-18)
The C-KIT receptor tyrosine kinase is constitutively activated in the majority of gastrointestinal stromal tumours (GIST). Imatinib (IM) a selective inhibitor of C-KIT, is indicated for the treatment of KIT-positive unresectable and/or metastatic GIST, and has tripled the survival time
Impaired oxidative phosphorylation regulates necroptosis in human lung epithelial cells
Koo MJ, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 464(3), 875-880 (2015)
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal
Hartmut Jahns et al.
Nature communications, 6, 6317-6317 (2015-03-07)
An established means of improving the pharmacokinetics properties of oligoribonucleotides (ORNs) is to exchange their phosphodiester linkages for phosphorothioates (PSs). However, this strategy has not been pursued for small interfering RNAs (siRNAs), possibly because of sporadic reports that PS siRNAs