90921
2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Acetamido-1,2,5-trideoxy-1,5-imino-D-glucitol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@H]1CN[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-4(12)10-5-2-9-6(3-11)8(14)7(5)13/h5-9,11,13-14H,2-3H2,1H3,(H,10,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
GBRAQQUMMCVTAV-LXGUWJNJSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3