Key Documents
83866
Sigma-Aldrich
D-Ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥99.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11O8P · 2C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
beige
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3OC(OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C5H11O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h2*6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;;2-,3-,4-,5?/m..1/s1
SSHMAENVNUVVFI-VNISEONSSA-N
Applicazioni
D-Ribose 1-phosphate is used to identify, differentiate and characterize phosphopentomutase(s) and nucleoside phosphorylases such as the uridine phosphorylase(s).
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3