80114
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
≥70% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,8R)-2-Amino-5-hydroxy-11-oxo-8-[(1-oxotetradecyl)oxy]-4,6,10-trioxa-5-phosphatetracosanoic acid 5-oxide monosodium salt, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoserine sodium salt, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt, 3-sn-Phosphatidyl-L-serine, dimyristoyl sodium salt, DMPS-Na, Dimyristoyl phosphatidylserine sodium salt, PS(14:0/14:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥70% (TLC)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3