Key Documents
79398
Sigma-Aldrich
1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerol ammonium salt solution
egg yolk(lecithin), ≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt
About This Item
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Origine biologica
egg yolk (lecithin)
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
liquid
Composizione
16:0, ~36% (fatty acid)
18:0, ~10% (fatty acid)
18:1, ~33% (fatty acid)
18:2, ~14% (fatty acid)
Concentrazione
1% in chloroform: methanol (49:1)
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.OCC(O)COP(O)(=O)OC[C@H](O)CO
Nota sulla preparazione
by reaction of egg-yolk PC with cabbage phospholipase D in the presence of glycerol
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3