74032
Blu nitrotetrazolo cloruro
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Sinonimo/i:
2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-difenilene)ditetrazolo cloruro, 3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-bifenilene)bis[2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazolo cloruro], p-blu nitrotetrazolo, p-blu nitrotetrazolo cloruro, NBT, Nitro BT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Stato
powder
Impurezze
≤10% solvent content
≤10% water
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear, very strongly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?