379M-1
Carbonic Anhydrase IX (CA IX) (MRQ-54) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-54, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (379M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (379M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (379M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (379M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (379M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotipo
IgG2b
Controllo
clear cell renal cell carcinoma, gallbladder epithelium
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
membranous
Informazioni sul gene
human ... CA9(768)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | NA | NA | NA |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Contenuto correlato
Una breve panoramica sull'immunoistochimica diagnostica (IHC) e sulla sua importanza nella moderna patologia clinica. Approfondisci l'IHC e il suo ruolo nella diagnosi del cancro e nell’identificazione delle malattie infettive.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.