346R-1
Villin (EP163) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EP163, monoclonal
Descrizione
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
bottle of 1.0 mL predilute (346R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (346R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (346R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (346R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (346R-16)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... VIL1(7429)
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.