Documenti
297577
Sigma-Aldrich
Inulin, 14C-carboxylated
solid
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
solid
PM
~5,000
Grado di funzionalizzazione
1-3 mCi per g
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
screw cap bottle