Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| Quality Level 500, 600 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Solo come componenti del kit
- α-Naphthyl Butyrate Solution (1801) 50 mL
- Citrate Solution (915) 50 mL
- Methylene Blue Solution (1808) 50 mL
- Pararosaniline Solution (1804) 15 mL
- Phosphate Buffer (1805) 1 mL/vial
- Sodium Nitrite (kit only) 10 tablets
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
98.1 °F
flash_point_c
36.7 °C
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 181B-PART1 | 04061834410430 |
| 181B-1KT | 04061838755544 |
| HMI0270-5NMOL | 04061831381696 |
| HMI1966-5NMOL | 04061831377613 |