13206
Potassium permanganate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99-100.5%
Stato
solid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
residual solvents, complies
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)