T8260
Lipoic acid, reduced
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-6,8-Dimercaptooctanoic acid, (±)-Dihydrolipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, reduced, DHLA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCC(S)CCS
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
348.1 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
175.6 °C - Cleveland open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?