T62200
Acido trifluoroacetico
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
TFA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. eboll.
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
1.478 g/mL at 25 °C (exp. value)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?