S1700000
Sulfacetamide sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sulfacetamide sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfacetamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
PQMSFAORUFMASU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti