PHR8894
Lisinopril R,S,S-diketopiperazine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(αS,3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)hexahydro-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
[N+H3]CCCC[C@@H]1N(C(=O)[C@@H]3N(CCC3)C1=O)[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17+,18+/m1/s1
FUEMHWCBWYXAOU-SQNIBIBYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)