PHR3086
Piroctone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1544428
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
LMCDKONPVQNISE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
307.4 - 314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
153 - 157 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)