NIST333A
Molybdenum sulfide concentrate
NIST® SRM® 333a
Sinonimo/i:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 pouch x 60 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Densità
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 333A_cert
SRM 333A_SDS
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)