Documenti
NIST1694A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1694a, nominal 100 umol/mol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Livello qualitativo
Forma fisica
gas (compressed)
Confezionamento
pkg of cylinder
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)