BP094
Crotamiton
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Descrizione
predominantly trans
Famiglia di API
crotamiton
Forma fisica
oil
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)