BCR024C
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Forma fisica
cubes (0.2 g)
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Risultati analitici
For more information please see:
BCR024C
BCR024C
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)