Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
94901
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
technical, ≥95.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Beilstein:
2041641
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Grado
technical
Saggio
≥95.0% (GC)
P. ebollizione
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
64-66 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)