Key Documents
907537
Sigma-Aldrich
(2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Sinonimo/i:
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-galactoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidine protecting groups.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.