87215
Trimethyltetradecylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Tetradecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, Trimethyltetradecylammonium bisulfate
About This Item
Descrizione
cationic
Saggio
≥99.0% (T)
Qualità
LiChropur™
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 290 nm Amax: 0.06
λ: 300 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)