82514
Peptone
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from casein, Amicase®, Case amino acids, Casein acid hydrolysate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥13%
Tenore di azoto
, ~0.3 AN:TN ratio
Impurezze
~5% water
Residuo alla calcinazione
≤5%
Perdita
≤11% loss on drying
pH
6-7 (2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Bacillus spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Saccharomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.