Key Documents
74178
Sigma-Aldrich
1-Allylpiperazine
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
P. eboll.
181-182 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)