61924
Bis(4-methyl-2-pentyl)phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
Bis(1,3-dimethylbutyl)phthalate, Phthalic acid bis(4-methyl-2-pentyl) ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC(CC(C)C)C)C1=CC=CC=C1C(OC(CC(C)C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-13(2)11-15(5)23-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)24-16(6)12-14(3)4/h7-10,13-16H,11-12H2,1-6H3
UAFXUVUVOTXFND-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)