60400
Ioduro di potassio
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 150 °C
pH
6.0-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?