41644
Dimetil solfossido
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
Densità
1.100 g/mL at 20 °C
1.10 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?