38116
Dibenzyl phthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(methylphenyl) ester, NSC 4057, Phthalic acid dibenzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2C(OCC3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2
UCVPKAZCQPRWAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)