34918
2,2,4-trimetilpentano
≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Isoottano
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Trasmittanza
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
230 nm, ≥90%
245 nm, ≥97%
255 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. eboll.
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
passes test for IR spectroscopy
passes test for suitability for UV spectroscopy
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?