34502
Prometryn-(N2-isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Isopropyl-d7-amino)-4-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine, N2-(1-Methylethyl-d7)-N4-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Prometryn-d7
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)NC1=NC(SC)=NC(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)