Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
29062
Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride
Sinonimo/i:
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24Cl2Rh2
Numero CAS:
Peso molecolare:
493.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
~255 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)