Key Documents
26293
Male Luer Lock/Removable Needle Hub Adapter
converts large hub (250 μL or larger) to a Male Luer Lock connection
Sinonimo/i:
Fittings for Sample Lock syringes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Descrizione
Male Luer Lock/Removable needle hub
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 35083
Compatibilità
for use with Hamilton Sample Lock Syringes
Altre note
The adapter has a port I.D. of .039" that allows for sample spiking through a syringe fitted with a 26 gauge needle or smaller.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5