Key Documents
09784
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
crystalline
Attività ottica
[α]/D +16.0±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
beige
Punto di fusione
110-114 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bioluminescent assay of the adenylate energy charge.
S R Ford et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 102, 69-81 (1998-07-29)