06922
Hexacosanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Cerotic acid, Cerotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
powder or crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in human serum and plasma samples for the screening of peroxisomal disorders by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) operating under selected-ion monitoring (SIM) mode
- in biological samples by GC-MS
- in microalgal lipids by solid-phase extraction (SPE) followed by GC-MS analysis
- as a naphthoxyethyl derivative by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with fluorometric detection
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?