04535
4(5)-Methylimidazole
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
P. eboll.
263 °C (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?