Key Documents
01318
Millipore
Enterococcus faecium Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Enterococcus spp.
Enterococcus spp.
Descrizione generale
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium. Aztreonam present in the supplement inhibits gram-negative bacteria, including Pseudomonas aeruginosa. The cephalexin inhibits most gram-positive bacteria but not Enterococcus species. The supplement is also recommended to differentiate Enterococcus faecium from Enterococcus faecalis
Applicazioni
Enterococcus faecium Selective Supplement is used for selective isolation and detection of Enterococcus faecium in food and beverage samples.
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Aztreonam 37.5mg
Cephalexin 25mg
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)