28-4040
Sodium salicylate
SAJ special grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
6.85 (26.3 °C)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup