15-0630
Iodine solution
5 mM
About This Item
Prodotti consigliati
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
5 mM
1/100 N
Stringa SMILE
II
InChI
1S/I2/c1-2
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter