13-1100
β-Thujaplicin
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, Hinokitiol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
140 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C1=CC=CC(=O)C(O)=C1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
FUWUEFKEXZQKKA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3