12-1370
Glyoxal solution
CP, 40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Ethanedial, Oxalaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Stringa SMILE
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1