09-0610
Ethanolamine hydrochloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
WGK 1