01-3470
4-Aminobenzoic acid
98.5-100.2%, SAJ first grade
Sinonimo/i:
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
98.5-100.2%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
186-189 °C
187-189 °C (lit.)
Solubilità
water: 4.7 g/L at 20 °C
Densità
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves