Documenti fondamentali
RIE240870229
Rieke Metals, Inc.
6-Methoxy-2-(4-propoxybenzoyl)pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
SKU del venditore: 5617-36B-1G
CHF 712.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
About This Item
Peso molecolare:
271.32
Numero MDL:
SKU del venditore: 5617-36B-1G
CHF 712.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-methoxy-2-pyridinyl)(4-propoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H17NO3/c1-3-11-20-13-9-7-12(8-10-13)16(18)14-5-4-6-15(17-14)19-2/h4-10H,3,11H2,1-2H3
InChI
KICYMNYILFHRKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5617-36b
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)