Documenti fondamentali
RIE240869933
Rieke Metals, Inc.
6-Methyl-2-(3-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
SKU del venditore: 5612-09-1G
CHF 712.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
About This Item
Peso molecolare:
265.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 5612-09-1G
CHF 712.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-4-2-7-12(18-9)13(19)10-5-3-6-11(8-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
InChI
BYQUXXXOMPAABD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5612-09
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)