Documenti fondamentali
RIE240869902
Rieke Metals, Inc.
6'-Methyl-2,3'-bipyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6'-methyl-2,3'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-5-6-10(8-13-9)11-4-2-3-7-12-11/h2-8H,1H3
InChI
BPMQKRULBKQULY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/11169
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)